4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Difluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
PC0342-25G PC0342-100G PC0342-5G
APOSPC0342-25GEA 110 EUR
APOSPC0342-25G APOSPC0342-100G APOSPC0342-5G
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Smeltpunt: 131…132 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061131
CAS nummer: 76179-40-3