3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0343-5G PC0343-1G PC0343-25G
APOSPC0343-5GEA 95 EUR
APOSPC0343-5G APOSPC0343-1G APOSPC0343-25G
3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
Smeltpunt: 160…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631412
CAS nummer: 170726-98-4