3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0347-1G PC0347-5G PC0347-25G PC0347-100G
APOSPC0347-1GEA 22 EUR
APOSPC0347-1G APOSPC0347-5G APOSPC0347-25G APOSPC0347-100G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236295
CAS nummer: 231291-13-7