2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0349-100G PC0349-25G PC0349-5G
APOSPC0349-100GEA 162 EUR
APOSPC0349-100G APOSPC0349-25G APOSPC0349-5G
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
Dichtheid: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077600
CAS nummer: 220227-21-4
UN: 3265
ADR: 8,II