4-Fluoro-3-toluoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0350-1G PC0350-25G PC0350-5G
APOSPC0350-1GEA 22 EUR
APOSPC0350-1G APOSPC0350-25G APOSPC0350-5G
4-Fluoro-3-toluoyl chloride 98%
4-Fluoro-3-toluoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Kookpunt: 129…133 °C/17mmHg
Dichtheid: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01631426
CAS nummer: 455-84-5
UN: 3265
ADR: 8,II