5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0354-10G PC0354-5G PC0354-1G
APOSPC0354-10GEA 245 EUR
APOSPC0354-10G APOSPC0354-5G APOSPC0354-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236288
CAS nummer: 231291-14-8
UN: 2735
ADR: 8,III