3-Fluoro-4-methylbenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0356-5G PC0356-1G
APOSPC0356-5GEA 101 EUR
APOSPC0356-5G APOSPC0356-1G
3-Fluoro-4-methylbenzylamine 97%
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631531
CAS nummer: 261951-67-1
UN: 2735
ADR: 8,III