4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0357-100G PC0357-25G PC0357-5G
APOSPC0357-100GEA 176 EUR
APOSPC0357-100G APOSPC0357-25G APOSPC0357-5G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Kookpunt: 145 °C
Dichtheid: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631490
CAS nummer: 261951-68-2
UN: 2735
ADR: 8,III