5-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0359-1G PC0359-25G PC0359-5G
APOSPC0359-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0359-1G APOSPC0359-25G APOSPC0359-5G
5-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631526
CAS nummer: 261951-69-3
UN: 2735
ADR: 8,III