3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0360-10G PC0360-50G PC0360-5G
APOSPC0360-10GEA 117 EUR
APOSPC0360-10G APOSPC0360-50G APOSPC0360-5G
3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF
Kookpunt: 77 °C/3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631534
CAS nummer: 145075-44-1
UN: 3261
ADR: 8,III