4-Chloro-3-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0361-25G PC0361-5G
APOSPC0361-25GEA 55.5 EUR
APOSPC0361-25G APOSPC0361-5G
4-Chloro-3-fluoroaniline 98%
4-Chloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Kookpunt: 226 °C
Smeltpunt: 59…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01090987
CAS nummer: 367-22-6
EINECS: 206-683-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III