4-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0363-10G PC0363-1G PC0363-5G PC0363-25G
APOSPC0363-10GEA 284 EUR
APOSPC0363-10G APOSPC0363-1G APOSPC0363-5G APOSPC0363-25G
4-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
4-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF
Kookpunt: 80 °C/3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631425
CAS nummer: 261951-70-6
UN: 3265
ADR: 8,II