5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
PC0365-25G PC0365-5G PC0365-1G
APOSPC0365-25GEA 180 EUR
APOSPC0365-25G APOSPC0365-5G APOSPC0365-1G
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203.05 g/mol
Kookpunt: 84…85 °C/8mmHg
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01631528
CAS nummer: 261951-71-7
UN: 3265
ADR: 8 II