3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0366-10G PC0366-5G PC0366-1G
APOSPC0366-10GEA 250 EUR
APOSPC0366-10G APOSPC0366-5G APOSPC0366-1G
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631413
CAS nummer: 261951-72-8