3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0368-5G PC0368-1G PC0368-25G
APOSPC0368-5GEA 103 EUR
APOSPC0368-5G APOSPC0368-1G APOSPC0368-25G
3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631535
CAS nummer: 261951-73-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III