(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0370-250MG PC0370-1G PC0370-5G PC0370-10G
APOSPC0370-250MGEA 0 EUR
APOSPC0370-250MG APOSPC0370-1G APOSPC0370-5G APOSPC0370-10G
(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₉FO₂
Smeltpunt: 104…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631536
CAS nummer: 261951-74-0