3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0373-1G PC0373-5G PC0373-10G
APOSPC0373-1GEA 117 EUR
APOSPC0373-1G APOSPC0373-5G APOSPC0373-10G
3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06247587
CAS nummer: 261951-76-2