4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0374-5G PC0374-1G PC0374-25G
APOSPC0374-5GEA 121 EUR
APOSPC0374-5G APOSPC0374-1G APOSPC0374-25G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃OS
Smeltpunt: 49…54 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236342
CAS nummer: 56456-52-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable