4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0376-1G PC0376-5G PC0376-10G
APOSPC0376-1GEA 117 EUR
APOSPC0376-1G APOSPC0376-5G APOSPC0376-10G
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylglycine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631428
CAS nummer: 261951-77-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable