4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-DL-α-phenylglycine, 4-Fluorophenylglycine, H-DL-Phg(4-F)-OH
PC0378-5G PC0378-100G PC0378-25G
APOSPC0378-5GEA 22 EUR
APOSPC0378-5G APOSPC0378-100G APOSPC0378-25G
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
4-Fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₈FNO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066444
CAS nummer: 7292-73-1
EINECS: 230-724-4