2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, 4-Amino-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
PC0379-100G
PC0379-25G
PC0379-5G
APOSPC0379-100GEA
519
EUR
APOSPC0379-100G
APOSPC0379-25G
APOSPC0379-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule:
C₇H₅F₄N Kookpunt: 55 °C/0,3mmHg Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD01631629 CAS nummer: 69409-98-9 |