2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0380-5G PC0380-1G
APOSPC0380-5GEA 132 EUR
APOSPC0380-5G APOSPC0380-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631563
CAS nummer: 151868-17-6