2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0381-5G PC0381-1G
APOSPC0381-5GEA 107 EUR
APOSPC0381-5G APOSPC0381-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₆F₄O
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631564
CAS nummer: 261951-78-4