3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride
PC0384-10G PC0384-5G PC0384-25G PC0384-1G
APOSPC0384-10GEA 169 EUR
APOSPC0384-10G APOSPC0384-5G APOSPC0384-25G APOSPC0384-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₆F₄O
Vlampunt: 52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631491
CAS nummer: 261951-79-5
UN: 1993
ADR: 3,III