3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0386-1G PC0386-5G PC0386-25G
APOSPC0386-1GEA 129 EUR
APOSPC0386-1G APOSPC0386-5G APOSPC0386-25G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631492
CAS nummer: 287398-80-5