α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0388-1G PC0388-5G PC0388-25G
APOSPC0388-1GEA 32.2 EUR
APOSPC0388-1G APOSPC0388-5G APOSPC0388-25G
α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid 97%
α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formule: C₈H₄F₄O₂
Smeltpunt: 119…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631565
CAS nummer: 261951-80-8