3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0390-1G PC0390-5G PC0390-10G
APOSPC0390-1GEA 22 EUR
APOSPC0390-1G APOSPC0390-5G APOSPC0390-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631566
CAS nummer: 261951-81-9
ADR: 6.1,III