3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0391-1G PC0391-5G PC0391-10G
APOSPC0391-1GEA 116 EUR
APOSPC0391-1G APOSPC0391-5G APOSPC0391-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631458
CAS nummer: 261951-82-0
UN: 1760
ADR: 8 III