3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0393-250MG PC0393-1G PC0393-5G
APOSPC0393-250MGEA 22 EUR
APOSPC0393-250MG APOSPC0393-1G APOSPC0393-5G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631567
CAS nummer: 261951-83-1