2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC0395-100G PC0395-25G PC0395-500G
APOSPC0395-100GEA 285 EUR
APOSPC0395-100G APOSPC0395-25G APOSPC0395-500G
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene 97%
2-Bromo-α,α,α,6-tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₃BrF₄
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631569
CAS nummer: 261951-85-3