3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxybenzotrifluoride, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline, 3-(Trifluoromethyl)-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-(trifluoromethyl)anisole
PC0397-1G PC0397-5G PC0397-10G
APOSPC0397-1GEA 22 EUR
APOSPC0397-1G APOSPC0397-5G APOSPC0397-10G
3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
Kookpunt: 112 °C/18mmHg
Smeltpunt: 58…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043460
CAS nummer: 393-15-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III