4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0398-1G PC0398-5G
APOSPC0398-1GEA 103 EUR
APOSPC0398-1G APOSPC0398-5G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091007
CAS nummer: 320-32-1