4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0400-25G PC0400-5G PC0400-100G
APOSPC0400-25GEA 146 EUR
APOSPC0400-25G APOSPC0400-5G APOSPC0400-100G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15 g/mol
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631575
CAS nummer: 261951-87-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III