4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0407-1G PC0407-5G
APOSPC0407-1GEA 33.7 EUR
APOSPC0407-1G APOSPC0407-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Kookpunt: 244
Smeltpunt: 75
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631576
CAS nummer: 98187-18-9
UN: 3261
ADR: 8 III