4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0411-10G PC0411-5G
APOSPC0411-10GEA 339 EUR
APOSPC0411-10G APOSPC0411-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Smeltpunt: 75…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631578
CAS nummer: 261951-89-7
UN: 3261
ADR: 8,II