2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0412-5G PC0412-100G PC0412-25G
APOSPC0412-5GEA 24.9 EUR
APOSPC0412-5G APOSPC0412-100G APOSPC0412-25G
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 85…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671764
CAS nummer: 137654-21-8