4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0413-100G PC0413-25G PC0413-5G
APOSPC0413-100GEA 175 EUR
APOSPC0413-100G APOSPC0413-25G APOSPC0413-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₆BrF₃O
Kookpunt: 120 °C/30mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631579
CAS nummer: 1514-11-0