2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)toluene, 4-Trifluoromethoxy-o-toluidine, 4-(Trifluoromethoxy)-2-toluidine
PC0414-25G PC0414-5G PC0414-100G
APOSPC0414-25GEA 211 EUR
APOSPC0414-25G APOSPC0414-5G APOSPC0414-100G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631541
CAS nummer: 86256-59-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III