2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0415-1G PC0415-5G
APOSPC0415-1GEA 374 EUR
APOSPC0415-1G APOSPC0415-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631494
CAS nummer: 261951-90-0