2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0416-1G PC0416-5G
APOSPC0416-1GEA 71.6 EUR
APOSPC0416-1G APOSPC0416-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Smeltpunt: 88…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631542
CAS nummer: 261951-91-1