2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0417-1G PC0417-5G
APOSPC0417-1GEA 43.8 EUR
APOSPC0417-1G APOSPC0417-5G
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₂F₃NO₂
Smeltpunt: 73…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792432
CAS nummer: 62966-74-9