2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0422-25G PC0422-5G PC0422-100G
APOSPC0422-25GEA 58.4 EUR
APOSPC0422-25G APOSPC0422-5G APOSPC0422-100G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631684
CAS nummer: 89976-12-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III