5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0423-10G PC0423-5G
APOSPC0423-10GEA 178 EUR
APOSPC0423-10G APOSPC0423-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236299
CAS nummer: 231291-18-2