Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0429-25G PC0429-5G
APOSPC0429-25GEA 951 EUR
APOSPC0429-25G APOSPC0429-5G
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III)
Formule: C₁₅H₁₂AlF₉O₆
Smeltpunt: 121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042062
CAS nummer: 14354-59-7