2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0431-1G PC0431-5G
APOSPC0431-1GEA 144 EUR
APOSPC0431-1G APOSPC0431-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631547
CAS nummer: 261951-95-5
UN: 1760
ADR: 8,III