1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0433-10G PC0433-1G PC0433-5G
APOSPC0433-10GEA 95 EUR
APOSPC0433-10G APOSPC0433-1G APOSPC0433-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.0319 g/mol
Dichtheid: 1.559 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78.3 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631545
CAS nummer: 261951-96-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS III