1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0436-1G PC0436-5G
APOSPC0436-1GEA 27.8 EUR
APOSPC0436-1G APOSPC0436-5G
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059038
CAS nummer: 115445-23-3