1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0437-100G PC0437-25G
APOSPC0437-100GEA 314 EUR
APOSPC0437-100G APOSPC0437-25G
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene 98%
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂ClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142891
CAS nummer: 202925-04-0