5-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
PC0440-25G PC0440-5G PC0440-100G
APOSPC0440-25GEA 77.5 EUR
APOSPC0440-25G APOSPC0440-5G APOSPC0440-100G
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃N
Kookpunt: 204 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631582
CAS nummer: 65934-74-9