2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0441-10G PC0441-5G PC0441-1G
APOSPC0441-10GEA 262 EUR
APOSPC0441-10G APOSPC0441-5G APOSPC0441-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631496
CAS nummer: 261951-97-7